Forseglingslåg, Nalgene®
63 mm, 450/1000 ml
Katalog # 525-2926
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Forseglingslåg, Nalgene®
Katalog # 525-2926
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, autoklaverbare.
- Silikonepakning
Maksimalt anbefalet hastighed 10 000 ×g uden lækage, selv når røret er fuld.
Specifikationer
- Til Ø udv.:63 mm
- Til rør:450/1000 ml
- Seq:04
- Cat. No.:525-2926
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning