Forseglingslåg, Nalgene®
58 mm, 250 ml
525-2925
PP, autoklaverbare.
- Silikonepakning
Maksimalt anbefalet hastighed 10 000 ×g uden lækage, selv når røret er fuld.
- Til Ø udv.:58 mm
- Til rør:250 ml
- Cat. No.:525-2925
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning