Forseglingslåg, Nalgene®
24 mm, 50 ml
Katalog # 525-2924
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Forseglingslåg, Nalgene®
Katalog # 525-2924
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, autoklaverbare.
- Silikonepakning
Maksimalt anbefalet hastighed 10 000 ×g uden lækage, selv når røret er fuld.
Specifikationer
- Til Ø udv.:24 mm
- Til rør:50 ml
- Seq:02
- Cat. No.:525-2924
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning