Orders LinkContactUsLinkComponent
Forseglingslåg, Nalgene®
Forseglingslåg, Nalgene®
38 mm, 250 ml
Katalog # 525-2915
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Forseglingslåg, Nalgene®
Katalog # 525-2915
   Lav fremstillingspåvirkning
Forseglingslåg, Nalgene®
Forseglingslåg, Nalgene®
38 mm, 250 ml
Price
1.120,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
Tefzel™ FEP plug, PP screw closure, Viton™ fluoroelastomer O-ring.
  • PP-skruelåg, ETFE-prop, O-ring i Viton® fluoroelastomer
  • Maksimalt anbefalet hastighed 10 000 xg uden lækage, selv når røret er fuld
  • Kontaktdelene har en meget god kemisk resistens
Process tubes at their highest rated speed level (10000×g or greater) without leakage, even when full. Sealing cap assemblies include a Viton™ fluoroelastomer O-ring. Also recommended when spinning hazardous materials compatible with centrifuge tube material.
Specifikationer
  • Til Ø udv.:
    38 mm
  • Til rør:
    250 ml
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    525-2915
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning