Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Dropping bottles, PP, Nalgene®
250 ml
Katalog # NALGDS2420-0250
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Katalog # NALGDS2420-0250
   Lav fremstillingspåvirkning
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Dropping bottles, PP, Nalgene®
250 ml
Price
617,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents
PPCO med drypfrit låg fremstillet af blåt PP.
  • Kan autoklaveres selv når den e fuld. Spidserne skal dog være åbne
  • Sikret mod lækage
  • Integreret drypfrit lukkesystem med fastgjort låg
Ideel til sterile opgaver.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Cat. No.:
    NALGDS2420-0250
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning