Dropping bottles, PP, Nalgene®
125 ml
Catalog # 216-4432
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, PP, Nalgene®
Catalog # 216-4432
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PPCO med drypfrit låg fremstillet af blåt PP.
- Kan autoklaveres selv når den e fuld. Spidserne skal dog være åbne
- Sikret mod lækage
- Integreret drypfrit lukkesystem med fastgjort låg
Ideel til sterile opgaver.
Specifications
- Kapacitet:125 ml
- Cat. No.:216-4432
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning