Orders LinkContactUsLinkComponent
Valideringsflasker, Nalgene®
Valideringsflasker, Nalgene®
250 ml, 53B, 45 mm, 135 mm, 74 mm
Katalog # NALGDS2127-0250
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Valideringsflasker, Nalgene®
Katalog # NALGDS2127-0250
   Lav fremstillingspåvirkning
Valideringsflasker, Nalgene®
Valideringsflasker, Nalgene®
250 ml, 53B, 45 mm, 135 mm, 74 mm
Price
4.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    74 mm
  • Gevind:
    53B
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Højde:
    135 mm
  • Hals indv. Ø:
    45 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS2127-0250
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning