Orders LinkContactUsLinkComponent
Forfiltre af glasfiber, Nalgene®
Forfiltre af glasfiber, Nalgene®
90 mm
Katalog # 513-2812
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Forfiltre af glasfiber, Nalgene®
Katalog # 513-2812
   Lav fremstillingspåvirkning
Forfiltre af glasfiber, Nalgene®
Forfiltre af glasfiber, Nalgene®
90 mm
Price
1.780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Increase filtration speed and throughput of highly viscous or heavily particulated solutions by using these glass fiber prefilter discs in combination with any Nalgene™ MF75 filter units or bottle top filters.
Specifikationer
  • Størrelse:
    90 mm
  • Cat. No.:
    513-2812
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning