Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvede cryobokse, Nalgene®
Farvede cryobokse, Nalgene®
9×9, Cryovials 1,0 - 2,0 ml, grøn, 133×133×52 mm
Catalog # 479-0059
Farvede cryobokse, Nalgene®
Catalog # 479-0059
Farvede cryobokse, Nalgene®
Farvede cryobokse, Nalgene®
9×9, Cryovials 1,0 - 2,0 ml, grøn, 133×133×52 mm
Price
372,00 kr
Sale
Valid until 31/03/2026
Log in for availability
1 * 4 Items
Product Details & Documents
PC, autoklaverbar.
Til opbevaring af cryorør fra −196 til +121 °C. Farver matcher cryorørenes farvekoder.
Transparent låg med gitter som giver let overblik af indholdet.
Sæt: sortiment med fire bokse pr. farve (rød, gul, grøn, blå, grå og hvid).
Specifications
  • Rum:
    9×9
  • Til:
    Cryovials 1,0 - 2,0 ml
  • B×D×H udv.:
    133×133×52 mm
  • Farve:
    grøn
  • Seq:
    02