Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvede cryobokse, Nalgene®
9×9, Cryovials 1,0 - 2,0 ml, rød, 133×133×52 mm
  479-0057
Farvede cryobokse, Nalgene®
  479-0057
Farvede cryobokse, Nalgene®
Farvede cryobokse, Nalgene®
9×9, Cryovials 1,0 - 2,0 ml, rød, 133×133×52 mm
372,00 kr
  31/03/2026
1 * 4 Items
PC, autoklaverbar.
Til opbevaring af cryorør fra −196 til +121 °C. Farver matcher cryorørenes farvekoder.
Transparent låg med gitter som giver let overblik af indholdet.
Sæt: sortiment med fire bokse pr. farve (rød, gul, grøn, blå, grå og hvid).
  • Rum:
    9×9
  • Til:
    Cryovials 1,0 - 2,0 ml
  • B×D×H udv.:
    133×133×52 mm
  • Farve:
    rød
  • Seq:
    04