Forseglingslåg, Nalgene®
58 mm
Katalog # NALG71-3132-0058
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Forseglingslåg, Nalgene®
Katalog # NALG71-3132-0058
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, autoklaverbare.
- Silikonepakning
Maksimalt anbefalet hastighed 10 000 ×g uden lækage, selv når røret er fuld.
Specifikationer
- Til Ø udv.:58 mm
- Seq:05
- Cat. No.:NALG71-3132-0058
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning