Skruelåg, Nalgene®
Replacement closure, 24 mm, —, PP
Katalog # NALG71-2411-1125
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Skruelåg, Nalgene®
Katalog # NALG71-2411-1125
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
Specifikationer
- Cap størrelse:24 mm
- Farve:—
- Beskrivelse:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:52
- Cat. No.:NALG71-2411-1125
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning