Skruelåg, Nalgene®
Replacement closure, 53B, hvid, PP
NALG71-2151-0053
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
- Cap størrelse:53B
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:37
- Cat. No.:NALG71-2151-0053
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning