Skruelåg, Nalgene®
Replacement closure, 43 mm, ufarvet, PP
216-8957
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
- Cap størrelse:43 mm
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:33
- Cat. No.:216-8957
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning