Skruelåg, Nalgene®
Replacement closure, 28 mm, ufarvet, PP
Katalog # 216-8954
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Skruelåg, Nalgene®
Katalog # 216-8954
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
Specifikationer
- Cap størrelse:28 mm
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:32
- Cat. No.:216-8954
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning