Skruelåg, Nalgene®
Replacement closure, 24 mm, ufarvet, PP
Catalog # 216-8953
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Skruelåg, Nalgene®
Catalog # 216-8953
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, farvet.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 135 °C
- Autoklaverbare
Skruelåg uden indlæg til Nalgene® smal- og bredmundede flasker. Kan også bruges til Erlenmeyer-kolber med gevind.
Specifications
- Cap størrelse:24 mm
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:31
- Cat. No.:216-8953
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning