Spande, Nalgene®
hvid, 13,2 L
Katalog # 216-0095
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Spande, Nalgene®
Katalog # 216-0095
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, hvid.
- Inddelt
- Meget god termisk modstandsdygtighed, meget god kemisk modstandsdygtighed
- Autoklaverbare
Universal spand uden tud til generel brug Med plastbelagt bærehåndtag.
Specifikationer
- Kapacitet:13,2 L
- Farve:hvid
- Cat. No.:216-0095
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning