Spande, Nalgene®
hvid, 7,6 L
216-2127
PP, hvid.
- Inddelt
- Meget god termisk modstandsdygtighed, meget god kemisk modstandsdygtighed
- Autoklaverbare
Universal spand uden tud til generel brug Med plastbelagt bærehåndtag.
- Kapacitet:7,6 L
- Farve:hvid
- Cat. No.:216-2127
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning