VWR®, Brandtæpper
Brandtæppe, 1200×1800 mm
Katalog # 118-1106
Gå til:
Discontinued
Product Details & Documents
Fremstillet af et kompositmateriale med to lag glasfibermåtter og et lag flammehæmmende folie. Til slukning og kvælning af relativt små brande. Disse tæpper er miljøvenlige og indeholder ingen asbest.
- Varmeresistent op til 550 °C
- Sikker og støvfri opbevaring i en plastboks, som er mærket på fire sprog (dansk, norsk, svensk og finsk)
- Kan vægmonteres
- Udfoldes hurtigt med to udløsersnore
BS EN 1869
Certifications: BS EN 1869
Documents
TDS_VWR_FIRE_BLANKETS.pdf
Produktspecifikation
VWR® for Lab Safety
Produktlitteratur
Specifikationer
- Beskrivelse:Brandtæppe
- L×B:1200×1800 mm