VWR®, Nitril handsker, NITRILE
L, blå, 240 mm, 100 stk./æske
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Disse ambidekstrale handsker giver ekstra beskyttelse, især af følsom hud.
- Usterile, pudderfri, nopret overflade
- Høj resistens overfor kemiske opløsningsmidler og fedtstoffer
- Fremragende greb, specielt ved håndtering af våde genstande
- Specielt til personer, der lider af latexallergi
Til laboratoriebrug ved farmaceutiske, industrielle og medicinske anvendelser og i fødevareindustrien.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Advarsel: * Thickness is double-measured, minimum values
Choosing the right glove for the job in hand Regulatory changes affecting our VWR collection gloves VWR Collection gloves pass thorough testing
CoC VWR Gloves Nitrile Ambi Powder-Free CoC VWR®, Nitrile Gloves, 240 mm Length, Blue CoC_VWRI112-2371_2021-01 L074250 2101 CoC_VWRI112-2371_2021-02 L000044 2102 CoC_VWRI112-2371_2021-03 L077812 2103
More
Specifikationer
- Handske størrelse:L
- Pakket:100 stk./æske
- Farve:blå
- Længde:240 mm
- Seq:03
- Cat. No.:112-2373
- Håndflade tykkelse:0,22 mm*
- Ambidextrous/Hånd-specifik:Ambidextrous
- Godkendt til fødevarekontakt:+
- Med pudder/pudderfri:Pudderfri
- Model:Nitrile
- Latex/latex-fri:Latex-fri
- Manchet tykkelse:0,20 mm*
- Finger tykkelse:0,30 mm*
- Manchet:Rullet kant
- EN norm:EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS
- Engangs/Genbrugelig:Engangs