VWR®, Nitril handsker, NITRILE
S, blå, 240 mm, 100 stk./æske
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Disse ambidekstrale handsker giver ekstra beskyttelse, især af følsom hud.
- Usterile, pudderfri, nopret overflade
- Høj resistens overfor kemiske opløsningsmidler og fedtstoffer
- Fremragende greb, specielt ved håndtering af våde genstande
- Specielt til personer, der lider af latexallergi
Til laboratoriebrug ved farmaceutiske, industrielle og medicinske anvendelser og i fødevareindustrien.
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Caution: * Thickness is double-measured, minimum values
Documents
Choosing the right glove for the job in hand Regulatory changes affecting our VWR collection gloves VWR Collection gloves pass thorough testing
CoC VWR Gloves Nitrile Ambi Powder-Free CoC VWR®, Nitrile Gloves, 240 mm Length, Blue CoC_VWRI112-2371_2021-01 L074250 2101 CoC_VWRI112-2371_2021-02 L000044 2102 CoC_VWRI112-2371_2021-03 L077812 2103
More
CoC VWR® Nitrile Gloves.pdf
Conformity declaration
Specifications
- Handske størrelse:S
- Pakket:100 stk./æske
- Farve:blå
- Længde:240 mm
- Seq:01
- Cat. No.:112-2371
- Håndflade tykkelse:0,22 mm*
- Ambidextrous/Hånd-specifik:Ambidextrous
- Godkendt til fødevarekontakt:+
- Med pudder/pudderfri:Pudderfri
- Model:Nitrile
- Latex/latex-fri:Latex-fri
- Manchet tykkelse:0,20 mm*
- Finger tykkelse:0,30 mm*
- Manchet:Rullet kant
- EN norm:EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS
- Engangs/Genbrugelig:Engangs