Laboratoriemarkører, Nalgene®
Fiberpen, fin spids, sort
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Laboratoriemarkører, Nalgene®
Katalog # 479-0013
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Universalpenne, som er velegnede til en lang række anvendelser. Låg med praktisk klemme.
- Speciel hurtigtørrende blæk
- Yderst kemisk resistent og vandtæt ved udskrivning på PolyPaper
- Også velegnet til mærkning på glas og plast.
Specifikationer
- Farve:sort
- Beskrivelse:Fiberpen, fin spids
- Cat. No.:479-0013
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning