Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratorienotesbøger, Nalgene®
Laboratorienotesbøger, Nalgene®
Notesbog, grøn, Grid, A4, 96
Katalog # 115-9266
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Laboratorienotesbøger, Nalgene®
Katalog # 115-9266
   Lav fremstillingspåvirkning
Laboratorienotesbøger, Nalgene®
Laboratorienotesbøger, Nalgene®
Notesbog, grøn, Grid, A4, 96
Price
419,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Polyethylene cover for durability in laboratory environments.
  • Waterproof
  • Grid or lined
  • Place for signature on the bottom of every page
96 pages.
Specifikationer
  • Papirformat:
    A4
  • Model:
    Grid
  • Farve:
    grøn
  • Beskrivelse:
    Notesbog
  • Antal af sider:
    96
  • Cat. No.:
    115-9266
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning