Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøveposer, Nalgene®
Prøveposer, Nalgene®
330×229 mm, 101 µm
Catalog # 216-8124
   Lav fremstillingspåvirkning
Prøveposer, Nalgene®
Catalog # 216-8124
   Lav fremstillingspåvirkning
Prøveposer, Nalgene®
Prøveposer, Nalgene®
330×229 mm, 101 µm
Price
749,00 kr
Log in for availability
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Ideelle til små laboratorieenheder, botaniske prøver og andre prøver. Anbefales ikke til opbevaring af væsker.
LDPE, 101 µm.
  • Stærke, gennemsigtige og vandtætte
  • Indholdet forsegles af en robust lynlås
Specifications
  • L×B:
    330×229 mm
  • Tykkelse:
    101 µm
  • Cat. No.:
    216-8124
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning