Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøveposer, Nalgene®

Prøveposer, Nalgene®

203×127 mm, 101 µm
Katalog # 216-8122
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Prøveposer, Nalgene®
Katalog # 216-8122
   Lav fremstillingspåvirkning
Prøveposer, Nalgene®
Prøveposer, Nalgene®

203×127 mm, 101 µm

Price
399,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents

Ideelle til små laboratorieenheder, botaniske prøver og andre prøver. Anbefales ikke til opbevaring af væsker.
LDPE, 101 µm.

  • Stærke, gennemsigtige og vandtætte
  • Indholdet forsegles af en robust lynlås
Specifikationer
  • L×B:
    203×127 mm
  • Tykkelse:
    101 µm
  • Cat. No.:
    216-8122
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.