Reference electrodes
Referenceelektroder med fri ende, Ag/AgCl-referencesystem og påfyldningsslange, 9828/95, +5...+135 °C, Glas, KCI 3 mol/l, Keramisk, 12×120 mm, 5 m fast kabel
Katalog # SCOI285116851
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:5 m fast kabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:9828/95
- Beskrivelse:Referenceelektroder med fri ende, Ag/AgCl-referencesystem og påfyldningsslange
- Materiale:Glas
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:KCI 3 mol/l
- Temperatur:+5...+135 °C