Reference electrodes
Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystem, B 1881 HD, −5...+100 °C, PVDF, Pasta, PVDF, 12×120 mm, Skruestikkabel
SCOI285111767
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:B 1881 HD
- Beskrivelse:Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystem
- Materiale:PVDF
- Membran:PVDF
- Elektrolyt:Pasta
- Temperatur:−5...+100 °C