Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, H 9180, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Slib, 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285110951
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:H 9180
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
- Materiale:Glas
- Seq:15
- Membran:Slib
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+135 °C
- pH:1 - 14