VWR®, Vortex Mixer
Vortex-mikser, CH-stik
Katalog # 444-1379
Gå til:
Product Details & Documents
Denne vortex mixer kombinerer topmoderne elektronik med design og komfort. Start vortex-handlingen ved blot at trykke ned på holderen eller platformen. Det tunge kabinet beskytter mod stænk, mens de runde fodknopper sikrer en sikker placering på bænkens top, der forhindrer enheden i at bevæge sig hen over bænken.
- 5 mm rystelængde
- Valg mellem periodiske eller kontinuerlige driftsformer
- Analog indstillingsknap giver trinløst variabel hastighed
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
Leveringsinformation: Leveres med plade til reagensglas med 20 mm diameter. Stor platform til kolber op til 50 ml fås som valgfrit udstyr (se tilbehør).
Advarsel: * med valgfrit tilbehør 444-1388 og 444-1383
Documents
444-1372
Billeder 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktlitteratur
Specifikationer
- Beskrivelse:Vortex-mikser, CH-stik
- Seq:03
- Cat. No.:444-1379
- Orbit:5 mm
- B×D×H:134×105×172 mm
- Hastighedsområde:0 - 2500 min⁻¹
- Vægt:2,8 kg
- Maks. kapacitet:50 ml*
- Model:Rysteapparat
- Motorindgangseffekt:51 W
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Fastgørelsesenhed til reagensglas, fastgør et reagensglas sikkert under kontinuerlig rystningFastgørelsesenhed til reagensglas, fastgør et reagensglas sikkert under kontinuerlig rystning444-1388ALog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 873,00 kr