VWR®, Vortex Mixer
Vortex-mikser, UK-stik
444-1378
Denne vortex mixer kombinerer topmoderne elektronik med design og komfort. Start vortex-handlingen ved blot at trykke ned på holderen eller platformen. Det tunge kabinet beskytter mod stænk, mens de runde fodknopper sikrer en sikker placering på bænkens top, der forhindrer enheden i at bevæge sig hen over bænken.
- 5 mm rystelængde
- Valg mellem periodiske eller kontinuerlige driftsformer
- Analog indstillingsknap giver trinløst variabel hastighed
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
: Leveres med plade til reagensglas med 20 mm diameter. Stor platform til kolber op til 50 ml fås som valgfrit udstyr (se tilbehør).
: * med valgfrit tilbehør 444-1388 og 444-1383
- Beskrivelse:Vortex-mikser, UK-stik
- Seq:02
- Cat. No.:444-1378
- Orbit:5 mm
- B×D×H:134×105×172 mm
- Hastighedsområde:0 - 2500 min⁻¹
- Vægt:2,8 kg
- Maks. kapacitet:50 ml*
- Model:Rysteapparat
- Motorindgangseffekt:51 W