Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Kalibreringsvægte, Klasse E2
VWR®, Kalibreringsvægte, Klasse E2
1 g, 0,03 ± mg
Katalog # 611-8140
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Kalibreringsvægte, Klasse E2
Katalog # 611-8140
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Kalibreringsvægte, Klasse E2
VWR®, Kalibreringsvægte, Klasse E2
1 g, 0,03 ± mg
Price
1.000,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Vægte lavet af massivt, antimagnetisk, poleret rustfrit stål.
  • Trådvægte op til 500 mg i koboltlegering
  • Identifikationsnummer garanterer sporbarhed for vægte fra 1 g og opefter
  • Lasergravering forbedrer læsbarheden af ​​markeringer
  • Fås med eller uden COFRAC-certifikat
Velegnet til elektroniske vægte med høj opløsning.
Certifications: Overholder OIML R111-anbefalingerne.
Accessories information:
Ordering information: Alle vægte fra 1 mg til 20 kg fås med eller uden COFRAC-certifikat - besøg venligst hjemmesiden eller kontakt dit lokale Avantor-salgskontor. En række vægtsæt er også tilgængelige - søg venligst efter produktet 'Kalibreringsvægtsæt, klasse E2'.
Delivery information:
Packaging: Plastikkasser har en vakuumforseglet beskyttelsesfilm for at sikre, at kassen og kalibreringsvægten er beskyttet under transport.
Caution:
Specifikationer
  • Vægt:
    1 g
  • Seq:
    10
  • Tolerance:
    0,03 ± mg