Ekssikatorskabe, Nalgene®
4, 7 riller, 305×305×457 mm
Katalog # 467-0024
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ekssikatorskabe, Nalgene®
Katalog # 467-0024
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Disse transparente akrylskabe med låse i rustfrit stål og neoprenpakning, som yder støv- og fugtfri opbevaring. Ideelle til opbevaring af vandfrie og hygroskopiske biologiske eller kemiske forbindelser og elektroniske opstillinger. Aftagelig bakke, rummer tørremidlet.
- Kan bruges på bordet, i køleskabe og frysere
- Hylderne kan fjernes og justeres, og har ventilationshuller for at maksimere luftflowet
: Supplied with adjustable shelves. Please note that additional or replacement shelves can not be purchased as optional accessories.
Specifikationer
- B×D×H udv.:305×305×457 mm
- Hylder:4
- med:7 riller
- Cat. No.:467-0024
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning