Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorskabe, Nalgene®
Ekssikatorskabe, Nalgene®
3, 5 riller, 305×305×305 mm
Katalog # 467-0023
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Ekssikatorskabe, Nalgene®
Katalog # 467-0023
   Lav fremstillingspåvirkning
Ekssikatorskabe, Nalgene®
Ekssikatorskabe, Nalgene®
3, 5 riller, 305×305×305 mm
Price
8.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse transparente akrylskabe med låse i rustfrit stål og neoprenpakning, som yder støv- og fugtfri opbevaring. Ideelle til opbevaring af vandfrie og hygroskopiske biologiske eller kemiske forbindelser og elektroniske opstillinger. Aftagelig bakke, rummer tørremidlet.
  • Kan bruges på bordet, i køleskabe og frysere
  • Hylderne kan fjernes og justeres, og har ventilationshuller for at maksimere luftflowet
Bestillingsoplysninger: Supplied with adjustable shelves. Please note that additional or replacement shelves can not be purchased as optional accessories.
Specifikationer
  • B×D×H udv.:
    305×305×305 mm
  • Hylder:
    3
  • med:
    5 riller
  • Cat. No.:
    467-0023
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning