Ekssikatorer, Nalgene®
Uden taphane, 330 DN, 143 mm, 330×262 mm
Katalog # 467-3112
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ekssikatorer, Nalgene®
Katalog # 467-3112
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Transparent låg af PC og bund af blå PP, med eller uden stophane af PTFE. Slangestuds passer til vacumslange 6,4 mm (¹/₄") int.Ø. og kan bruges sammen med hvilken som helst standard 230 mm ekssikatorplade som f.eks 467-3100. Ekssikator 467-3110 bør kun anvendes ved stuetemperatur. 467-3112 er autoklaverbar.
- Bunden er uigennemtrængelig overfor alle faste tørremidler, samt syrer og alkalier (brug dog ikke koncentrerede syrer som tørremidler)
- Der skal ikke bruges pakninger eller vakuum for at sikre at den er lufttæt. Kræver kun smørefedt
Bestillingsoplysninger: Leveres uden plade.
Specifikationer
- Nominel størrelse:330 DN
- Model:Uden taphane
- Brugbar højde:143 mm
- Ø udv. × H:330×262 mm
- Cat. No.:467-3112
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #ModelTilgængelighedPrice