Cryobokse, Nalgene®
8×8, Microcentrifuge tubes 1,5 ml, 133×133×52 mm
Katalog # 479-0012
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Cryobokse, Nalgene®
Katalog # 479-0012
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PC med skumindsats.
- Der kan bruges cryo-penne til at skrive på låget
- Autoklaverbar
Til opbevaring af cryorør fra −150 til +121 °C (ikke i den flydende fase af flydende nitrogen).
Transparent låg med påtrykt gitter giver overblik over indholdet og er udformet til at undgå forkert påsætning.
Specifikationer
- Rum:8×8
- Til:Microcentrifuge tubes 1,5 ml
- B×D×H udv.:133×133×52 mm
- Cat. No.:479-0012
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning