Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryobokse, Nalgene®
Cryobokse, Nalgene®
9×9, Microcentrifuge tubes 0,2 ml, 133×133×52 mm
Katalog # 525-0050
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Cryobokse, Nalgene®
Katalog # 525-0050
   Lav fremstillingspåvirkning
Cryobokse, Nalgene®
Cryobokse, Nalgene®
9×9, Microcentrifuge tubes 0,2 ml, 133×133×52 mm
Price
496,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 30/06/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 4 Items
Product Details & Documents
PC med skumindsats.
  • Der kan bruges cryo-penne til at skrive på låget
  • Autoklaverbar
Til opbevaring af cryorør fra −150 til +121 °C (ikke i den flydende fase af flydende nitrogen).
Transparent låg med påtrykt gitter giver overblik over indholdet og er udformet til at undgå forkert påsætning.
Specifikationer
  • Rum:
    9×9
  • Til:
    Microcentrifuge tubes 0,2 ml
  • B×D×H udv.:
    133×133×52 mm
  • Cat. No.:
    525-0050
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning