Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
2000 ml, 53 mm
Katalog # 527-2105
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
Katalog # 527-2105
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
FEP, gennemskinnelig, TFE-stophane, ETFE-skruelåg.
- Leakproof closure and stopcock
- Autoclavable except for stopcock assembly
- TFE stopcock requires no lubrication
Brudsikker, transparent, slip-let for nem rengøring, god kemikalieresistens. Uigennemtrængelig for alle kemikalier, der anvendes i en skilletragt.
Documents
NALG4301-0250_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Kapacitet:2000 ml
- Ø hætte:53 mm
- Cat. No.:527-2105
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement stopcock assembly