Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
500 ml, 43 mm
527-2103
FEP, gennemskinnelig, TFE-stophane, ETFE-skruelåg.
- Leakproof closure and stopcock
- Autoclavable except for stopcock assembly
- TFE stopcock requires no lubrication
Brudsikker, transparent, slip-let for nem rengøring, god kemikalieresistens. Uigennemtrængelig for alle kemikalier, der anvendes i en skilletragt.
Documents
NALG4301-0250_TDS_EN
Datasheet
- Kapacitet:500 ml
- Ø hætte:43 mm
- Cat. No.:527-2103
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning