Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
250 ml, 33 mm
Katalog # 527-2102
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
Katalog # 527-2102
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
FEP, gennemskinnelig, TFE-stophane, ETFE-skruelåg.
- Leakproof closure and stopcock
- Autoclavable except for stopcock assembly
- TFE stopcock requires no lubrication
Brudsikker, transparent, slip-let for nem rengøring, god kemikalieresistens. Uigennemtrængelig for alle kemikalier, der anvendes i en skilletragt.
Documents
NALG4301-0250_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:250 ml
- Ø hætte:33 mm
- Cat. No.:527-2102
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement stopcock assembly