Orders LinkContactUsLinkComponent
Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
125 ml, 28 mm
Katalog # 527-0005
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
Katalog # 527-0005
   Lav fremstillingspåvirkning
Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
Skilletragte, Dråbeformet, Nalgene®
125 ml, 28 mm
Price
839,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PPCO translucent, TFE stopcock, PP screw closure.
  • Leakproof closure and stopcock
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable except for stopcock assembly
  • TFE stopcock requires no lubrication
Specifikationer
  • Kapacitet:
    125 ml
  • Ø hætte:
    28 mm
  • Cat. No.:
    527-0005
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning