Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte, Nalgene®
2906 ml, 150 mm
  221-0104
   Lav fremstillingspåvirkning
Büchner-tragte, Nalgene®
  221-0104
   Lav fremstillingspåvirkning
Büchner-tragte, Nalgene®
Büchner-tragte, Nalgene®
2906 ml, 150 mm
490,00 kr
1 * 1 Items
PP
  • Solid og let
  • Top og bund kan skilles ad for let rengøring
  • Autoklaverbar
For filter paper or membrane filtration discs.
  • Kapacitet:
    2906 ml
  • Til filter Ø:
    150 mm
  • Cat. No.:
    221-0104
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning