Büchner-tragte, Nalgene®
919 ml, 110 mm
Katalog # 221-0103
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Büchner-tragte, Nalgene®
Katalog # 221-0103
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP
- Solid og let
- Top og bund kan skilles ad for let rengøring
- Autoklaverbar
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifikationer
- Kapacitet:919 ml
- Til filter Ø:110 mm
- Cat. No.:221-0103
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning