Büchner-tragte, Nalgene®
186 ml, 70 mm
221-0101
PP
- Solid og let
- Top og bund kan skilles ad for let rengøring
- Autoklaverbar
For filter paper or membrane filtration discs.
- Kapacitet:186 ml
- Til filter Ø:70 mm
- Cat. No.:221-0101
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning