Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte, Nalgene®
Büchner-tragte, Nalgene®
83 ml, 55 mm
Katalog # 221-0100
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Büchner-tragte, Nalgene®
Katalog # 221-0100
   Lav fremstillingspåvirkning
Büchner-tragte, Nalgene®
Büchner-tragte, Nalgene®
83 ml, 55 mm
Price
112,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP
  • Solid og let
  • Top og bund kan skilles ad for let rengøring
  • Autoklaverbar
For filter paper or membrane filtration discs.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    83 ml
  • Til filter Ø:
    55 mm
  • Cat. No.:
    221-0100
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning