Orders LinkContactUsLinkComponent
Pulvertragt, Nalgene®
Pulvertragt, Nalgene®
79 mm, 18 mm, PP, 30 mm, Powder funnels, 115 ml, 85 mm hieght
Katalog # 221-0091
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Pulvertragt, Nalgene®
Katalog # 221-0091
   Lav fremstillingspåvirkning
Pulvertragt, Nalgene®
Pulvertragt, Nalgene®
79 mm, 18 mm, PP, 30 mm, Powder funnels, 115 ml, 85 mm hieght
Price
621,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
PPCO, gennemskinnelig.
  • Meget god kemisk resistens
  • De ydre ribber giver en bedre luftudtømning
  • Autoklaverbare
Til overførsel af pulveragtige materialer. Den cylindrisk udformede stilk forhindrer blokeringer.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    79 mm
  • Beskrivelse:
    Powder funnels, 115 ml, 85 mm hieght
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    02
  • Stilk udv. Ø:
    18 mm
  • Stilklængde:
    30 mm
  • Cat. No.:
    221-0091
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning