Analysetragt, Nalgene®
99 mm, 9 mm, 104 mm
Katalog # 221-0088
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Analysetragt, Nalgene®
Katalog # 221-0088
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58 for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60° .
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:104 mm
- Stilk udv. Ø:9 mm
- Stilklængde:99 mm
- Cat. No.:221-0088
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning