Analysetragt, Nalgene®
65 mm, 7 mm, 66 mm
Catalog # 221-0085
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Analysetragt, Nalgene®
Catalog # 221-0085
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58 for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60° .
Documents
Specifications
- Tragt udv. Ø:66 mm
- Stilk udv. Ø:7 mm
- Stilklængde:65 mm
- Cat. No.:221-0085
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning