Analysetragt, Nalgene®
61 mm, 7 mm, 55 mm
Katalog # 221-0084
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Analysetragt, Nalgene®
Katalog # 221-0084
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig.
- De indre ribber er placeret i en vinkel på 58 for at fremme filtreringsprocessen
- De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
- Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60° .
Documents
Specifikationer
- Tragt udv. Ø:55 mm
- Stilk udv. Ø:7 mm
- Stilklængde:61 mm
- Cat. No.:221-0084
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning