Dewarbeholdere, Nalgene®
Dewar-kolbe 4150 - 9000
Katalog # 478-5410
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Dewarbeholdere, Nalgene®
Katalog # 478-5410
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
HDPE beholder og låg. Splintfri beholdere til korttidsopbevaring af isvand, tørisopløsinger og flydende nitrogen.
- Dobbeltvægget, fyldt med urethanskum
- Ventileret og isoleret låg
- Med bærehåndtag (undtagen modellen på 10 L)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Specifikationer
- Beskrivelse:Dewar-kolbe 4150 - 9000
- Seq:04
- Cat. No.:478-5410
- Ø hals:198 mm
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Temperaturinterval:-196...+100 °C
- Model:4150 - 9000
- Indvendig højde:396 mm
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Volumen:10 L
- Overall height:470 mm