Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewarbeholdere, Nalgene®
Dewarbeholdere, Nalgene®
Dewar-kolbe 4150 - 9000
Katalog # 478-5410
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dewarbeholdere, Nalgene®
Katalog # 478-5410
   Lav fremstillingspåvirkning
Dewarbeholdere, Nalgene®
Dewarbeholdere, Nalgene®
Dewar-kolbe 4150 - 9000
Price
3.080,00 kr
Udsalg
Gælder indtil kl 30/06/2026
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
HDPE beholder og låg. Splintfri beholdere til korttidsopbevaring af isvand, tørisopløsinger og flydende nitrogen.
  • Dobbeltvægget, fyldt med urethanskum
  • Ventileret og isoleret låg
  • Med bærehåndtag (undtagen modellen på 10 L)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Dewar-kolbe 4150 - 9000
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    478-5410
  • Ø hals:
    198 mm
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Temperaturinterval:
    -196...+100 °C
  • Model:
    4150 - 9000
  • Indvendig højde:
    396 mm
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
  • Volumen:
    10 L
  • Overall height:
    470 mm