Dewarbeholdere, Nalgene®
Dewar-kolbe 4150 - 1000
Catalog # 478-5401
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Dewarbeholdere, Nalgene®
Catalog # 478-5401
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE beholder og låg. Splintfri beholdere til korttidsopbevaring af isvand, tørisopløsinger og flydende nitrogen.
- Dobbeltvægget, fyldt med urethanskum
- Ventileret og isoleret låg
- Med bærehåndtag (undtagen modellen på 10 L)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Specifications
- Beskrivelse:Dewar-kolbe 4150 - 1000
- Seq:01
- Cat. No.:478-5401
- Ø hals:96 mm
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Temperaturinterval:-196...+100 °C
- Model:4150 - 1000
- Indvendig højde:195 mm
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
- Volumen:1 L
- Overall height:251 mm